Drukuj
N-Bromoacetamide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
L02953.06 L02953.14
L02953.06EA 640 PLN
L02953.06 L02953.14
N-Bromoacetamide 95%
N-Bromoacetamide
Purity: 95% CAS No.: 79-15-2 Molecular Formula: C2H4BrNO Formula Weight: 137.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 969346 Merck Reference: 14,1398 MDL No.: MFCD00037097
Formuła: C₂H₄BrNO
Temp. topnienia: 102…106 °C
Numer MDL: MFCD00037097
Numer CAS: 79-15-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-181-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,1398