Ethyl acetopyruvate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 2,4-dioxopentanoate, Ethyl 2,4-dioxovalerate
A13808.14
A13808.06
A13808.22
A13808.14EA
1400
PLN
A13808.14
A13808.06
A13808.22
Ethyl acetopyruvate ≥98%
Ethyl acetopyruvate
Purity: 98%
CAS No.: 615-79-2
Molecular Formula: C7H10O4
Formula Weight: 158.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 108…109 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 16…18 °C Gęstość: 1,126 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00009124 Numer CAS: 615-79-2 Numer WE (dawny EINECS): 210-447-5 |