Drukuj
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A11579.06 A11579.14 A11579.22
A11579.06EA 217 PLN
A11579.06 A11579.14 A11579.22
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Purity: 98+% CAS No.: 4530-20-5 Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CO2H Formula Weight: 175.18 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 1101514
Formuła: C₇H₁₃NO₄
Temp. topnienia: 87…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002690
Numer CAS: 4530-20-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-864-5