Drukuj
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
158800100 158801000
ACRO158800100EA 246 PLN
ACRO158800100 ACRO158801000
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) 99+%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Formuła: C₇H₁₃NO₄
Temp. topnienia: 87…90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002690
Numer CAS: 4530-20-5
Numer WE (dawny EINECS): 224-864-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm