Drukuj
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
L20325.06 L20325.14
L20325.06EA 754 PLN
L20325.06 L20325.14
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 98%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Purity: 98% CAS No.: 51779-32-9 Molecular Formula: C10H19NO4 Formula Weight: 217.27 Melting Point: 114-119° Beilstein Reference: 1911172
Formuła: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217.27 g/mol
Temp. topnienia: 114…119 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00043309
Numer CAS: 51779-32-9