Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
369660050
369660250
369661000
ACRO369660050EA
391
PLN
ACRO369660050
ACRO369660250
ACRO369661000
Di-tert-butyl iminodicarboxylate 97%
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formuła:
C₁₀H₁₉NO₄ MW: 217.27 g/mol Temp. topnienia: 114…117 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00043309 Numer CAS: 51779-32-9 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |