N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ac-HoPhe-OH
A18672.18
A18672.0B
A18672.18EA
215
PLN
A18672.18
A18672.0B
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide ≥97%
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
Purity: 97%
CAS No.: 40188-45-2
Molecular Formula: C12H15NO3
Formula Weight: 221.26
Melting Point: 124-126°
MDL No.: MFCD00798556
Formuła:
C₁₂H₁₅NO₃ Temp. topnienia: 124…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00798556 Numer CAS: 40188-45-2 Numer WE (dawny EINECS): 254-831-0 |