2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L08635.06
L08635.14
L08635.06EA
866
PLN
L08635.06
L08635.14
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate ≥94%
2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate
Purity: 94%
CAS No.: 23199-56-6
Molecular Formula: Cl3CSO2OCH2CF3
Formula Weight: 281.47
Refractive Index: 1.4220
Odour: Acrid
Boiling Point: 84-86°/20mm
Beilstein Reference: 1108366
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042400
Formuła:
C₃H₂Cl₃F₃O₃S MW: 281.47 g/mol Temp. Wrzenia: 84…86 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 1.714 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042400 Numer CAS: 23199-56-6 Numer WE (dawny EINECS): 245-484-6 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |