Indium(III) isopropoxide 5% (w/v) in 2-propanol , 99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 38218-24-5
Molecular Formula: C9H21InO3
Formula Weight: 292.08
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.78
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 82°
UN No.: 1219
MDL No.: MFCD00210318
Formuła:
C₉H₂₁InO₃ Temp. Wrzenia: 82 °C Gęstość: 0,78 Temp. Zapłonu: 12 °C (54 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00210318 Numer CAS: 38218-24-5 Jednostka: 1219 ADR: 3,II |