Drukuj
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H54136.AE H54136.AP
H54136.AEEA 484 PLN
H54136.AE H54136.AP
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Purity: 99% CAS No.: 21245-02-3 Molecular Formula: C17H27NO2 Formula Weight: 277.40 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 325° Merck Reference: 14,3232 MDL No.: MFCD00017526
Formuła: C₁₇H₂₇NO₂
Temp. Wrzenia: 325 °C
Gęstość: 0,995
Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017526
Numer CAS: 21245-02-3
Numer WE (dawny EINECS): 244-289-3
Klasyfikacja Merck : 14,3232