Drukuj
Kolby Erlenmeyera z szeroką szyjką, PP, z zakrętką, Azlon/SciLabware
Dostawca: SciLabware
FDE546 FDE544
214-0112EA 132 PLN
214-0112 AZLOFDE544
Kolby Erlenmeyera z szeroką szyjką, PP, z zakrętką, Azlon/SciLabware
Kolby Kolby Erlenmeyera
PP, przeźroczysty.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporna na ciepło do 121 °C (przez 20 minut), długotrwałe użytkowanie 100 °C
  • Uszczelniane również standardowymi szlifowanymi korkami (korek nie jest dostarczany)
Z niebieską, łatwą do odczytania podziałką. Autoklawowalne. Kolby wyposażone w korek i mogą być również uszczelnione standardowymi szlifowanymi korkami polipropylenowymi.