Drukuj
Lejki z krótkim trzonkiem, PP, lekkie, Azlon/SciLabware
Dostawca: SciLabware
FWC056 FWC058 FWC060 FWC062 FWC064 FWC066
AZLOFWC056EA 97.9 PLN
AZLOFWC056 221-0275 221-0276 221-0277 AZLOFWC064 AZLOFWC066
Lejki z krótkim trzonkiem, PP, lekkie, Azlon/SciLabware
Lejki, rozdzielacze i wkraplacze Lejki filtracyjne Lejki filtracyjne
Made of PP, these translucent lightweight funnels with ribs prevent air locks, allowing rapid filtration.
  • Autoclavable to 121 °C
  • Good chemical resistance
  • Made from food grade plastic