Drukuj
Izlolacja Genomowego DNA z fekaliów, E.Z.N.A.® DNA Kit z Fekaliów
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
D4015-01 D4015-00 D4015-02
D4015-01EA 1080 PLN
D4015-01 D4015-00 D4015-02
Izlolacja Genomowego DNA z fekaliów, E.Z.N.A.® DNA Kit z Fekaliów
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
The E.Z.N.A.® DNA Kit z Fekaliów pozwala na szybką i wiarygodną izolację wysokiej jakości całkowitego DNA ze świeżych i zamrożownych odchodzich próbek. aż do 200 mg fekaliów w próbce wykonanych poniżej 60 minut. Ten system łączy właściwości odwracalnych kwasów nukleinowych HiBind matrix, szybkość i różnorodność technologii kolumienek do eliminowania zasad humusowy, polisarydów, składników fenolowych i inhibitorów enzymów z fekaliowych próbek. Oczyszczone DNA jest użyteczne do trawienia restykcyjnego PCR i technik hybrydyzacji.
  • Wysokiej jakości DNA w mniej niż 1 godzinę
  • Zoptymalizowane bufory gwarantują za każdym razem czyste DNA
  • Oczyszczone DNA odpowiednie do większości aplikacji
  • Bez ekstakcji phenolem/chloroformem