Drukuj
Kolby Erlenmeyera z szeroką szyjką i zakrętką, Azlon/SciLabware
Dostawca: SciLabware
FDE444 FDE446 FDE448 FDE450
214-0342EA 145 PLN
214-0342 214-0343 214-0344 214-0345
Kolby Erlenmeyera z szeroką szyjką i zakrętką, Azlon/SciLabware
Kolby Kolby Erlenmeyera
PMP, przezroczysty.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Odporny na temperaturę do 150 ° C (do 170 ° C przez krótki czas)
  • Kolbę i korek można autoklawować w temperaturze 121 ° C
Z czerwoną, łatwą do odczytania podziałką. Szeroka szyjka z zakrętką GL 40 lub GL 52, mogą być również zamykane za pomocą standardowych szlifowanych korków PP.