Drukuj
Mag-Bind® Bacterial DNA 96 Kits
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
M2350-00 M2350-01
M2350-00EA 2490 PLN
M2350-00 M2350-01
Mag-Bind® Bacterial DNA 96 Kits
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
Mag-Bind® Bakteryjny DNA Kit pozwala na szybką i pewną izolację wysoko jakościowego genomowego DNA (gDNA) z różnorodnych gatunków bakterii. Powyżej 0,5 ml hodowli bakteri z grupy gram dodatnich lub gram ujemnych, proces odbywa sie każdorazowo. Kluczem do systemu są cząstezczki Mag-Bind®, które w sposób chciwy lecz odwracalny wiążą DNA lub RNA poniżej optymamalych warunków pozwalając przy tym na usuwanie białka i innym zanieczyszczeń.
Po zebraniu komórek bakteryjnych z kultur wyciągnietych z płytki agaru, komórki bakteryjne w których uswana jest poprzez trawienie lizowymem ściana komórki, wykonanym przez trawienie Proteinazą K. Po wykonaniu lizy warunki sa dostosowane i próbka jest zmieszana z Mag-Bind® cząsteczkami wiązącymi DNA. Trzy kroki przemywania usuwają wyznakowane sole i białkowe zanieczyszczenia, ostatecznie DNA jest oczyszczone w wodzie lub w nisko jonowym silnym buforze. Oczyszczone DNA może być bezpośrednio użyte do większości aplikacji z wyjątkiem koniczności dalszego oczyszczania.