Izolacja Genomowego DNA z tkanek, E-Z 96® Tissue DNA Kit
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
D1196-01
D1196-00
D1196-01EA
5360
PLN
D1196-01
D1196-00
Izolacja Genomowego DNA z tkanek, E-Z 96® Tissue DNA Kit
Odczynniki do kwasów nukleinowych
Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
Poprzez połączenie technologii HiBind® z płytkami 96-dołkowymi, kity E-Z 96® Tissue DNA umożliwiają wysokowydajne oczyszczanie genomowego DNA z pełnej krwi, wymazówek, ogonów mysich i szczurzych, tkanek i komórek zwierzęcych w formacie płytki 96-dołkowej. Oczyszczone DNA jest stosowane do większości aplikacji takich jak: PCR, trawienie enzymami restrykcyjnymi i technik hybrydyzacji
- Oczyszczanie DNA z 96 próbek w mniej nż 1 godzinę
- Powtarzalne oczyszczanie DNA z różnorodnych próbek
- Brak organicznej ekstrakcji
- Oczyszczone DNA odpowiednie do większości aplikacji