Drukuj
VWR® Kombinezony, SMS
Dostawca: VWR Collection
113-8225EA 1950 PLN
113-8225 113-8226 113-8227 113-8228 113-8229 113-8230 113-8588
VWR® Kombinezony, SMS
Odzież jednorazowa
Wytrzymałe, antystatyczne kombinezony wyprodukowane z oddychającej i miękkiej tkaniny SMS, która posiada unikalną, trójwarstwową, laminowaną konstrukcję, oferuje wysoką wytrzymałość na rozciąganie, zapewnia ochronę przed pyłami i cząstkami stałymi.
  • Elasticated hood
  • Zip closure with flap
  • Elasticated cuffs, ankles and waist, thumb loop
  • Serged seams (stitching method)
  • Low lint performance
These overalls can be used in medical, industrial, laboratory, electronic and pharmaceutical applications. Suitable for use in Critical Environments (IEST-RP-CC003.3 – Level I) and ISO Class 5 + 6 cleanrooms.
Gramatura: 60 g/m²
EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Type 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Type 6), EN 1073-2:2002; Cat. III
Certyfikaty: EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Typ 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Typ 6), EN 1073-2:2002; Cat. III