Drukuj
Eksykatory próżniowe z płytą, AZLON/SCILABWARE
Dostawca: SciLabware
DWA215 DWA245
AZLODWA215EA 2000 PLN
AZLODWA215 AZLODWA245
Eksykatory próżniowe z płytą, AZLON/SCILABWARE
Eksykatory Eksykatory z tworzyw sztucznych
Transparent polycarbonate lid and base.
  • Durable with high impact resistance
  • Safely withstand high vacuum pressures
  • Ceramic plate allows the use of incandescent crucibles
Dodatkowe informacje: Supplied wth plate.