Drukuj
Pojemniki na próbki, z zakrętką na zawiasie, Azlon/SciLabware
Dostawca: SciLabware
BGG306 BGG308 BGG312
216-1348EA 119 PLN
216-1348 216-1349 216-1351
Pojemniki na próbki, z zakrętką na zawiasie, Azlon/SciLabware
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight and unbreakable in normal use
  • Can withstand temperatures up to 80 °C
Containers with captive hinged cap suitable for many applications.
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904