Drukuj
Izolacja Genomowego DNA z roślin, E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
D5511-02 D5511-01 D5511-00
D5511-02EA 4150 PLN
D5511-02 D5511-01 D5511-00
Izolacja Genomowego DNA z roślin, E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
The E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit jest szczególnie przeznaczony do szybkiego i wydajnego oczyszczania wysokiej jakości całkowitego komórkowego DNA z różnych gatunków roślin. Procesowanie 100 mg świeżej lub 30 mg suchej próbki trwa mniej niż 40 minut. Oczyszczony DNA może być wykorzystany do metody PCR, trawienia enzymami restrykcyjnymi i technik hybrydyzacji.
  • Szybka izolacja DNA w czasie krótszym niż 40 minut
  • Standardowa metoda zapewniająca powtarzalne wyniki różnych typów próbek
  • Brak organicznej ekstrakcji
  • Oczyszczone DNA jest odpowiednie do większości aplikacji