Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, C500 wet, uvex
Dostawca: UVEX
6049210 6049209 6049208 6049207 6049211
112-4493EA 1110 PLN
112-4493 112-4492 112-4491 112-4490 112-4428
Rękawice odporne na przecięcie, C500 wet, uvex
Rękawice
Te rękawice z włókna bambusowego/Dyneema®/ szkła/poliamidu mają powłokę HPE na dłoni i końcówkach palców. Technologia Bamboo TwinFlex® zapewnia maksymalną ochronę na przecięcia, wysoką odporność na ścieranie i wyjątkowy komfort.
  • Odporny na ciepło kontaktowe do 100 ° C
  • Odporny na olej i tłuszcz
  • Wyjątkowy komfort noszenia i wyczucie dotykowe dzięki technologii climazone
  • Bardzo dobra przyczepność w wilgotnym i mokrym otoczeniu
  • Najwyższy poziom odporności na przecięcie 5
  • Bez silikonu
Typowe zastosowania to: przemysł motoryzacyjny, budownictwo, browarnictwo / przemysł napojów, przemysł szklarski, konserwacja / serwis, przemysł metalowy, prace montażowe, przemysł papierniczy, transport morski / logistyczny, prace transportowe.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-TEX® Standard 100