Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, uvex C500
Dostawca: UVEX
6049707 6049708 6049709 6049710 6049711
112-4345EA 104 PLN
112-4345 112-4346 112-4347 112-4348 112-4349
Rękawice odporne na przecięcie, uvex C500
Rękawice
Rękawice produkowane są w technologii Bamboo TwinFlex®, która zapewnia maksymalną odporność na przecięcia, wyjątkową odporność na ścieranie i wyjątkowy komfort noszenia. Wykonane z połączenia bambusa z rayonem, Dyneema®, szkła i poliamidu. Model Uvex C500 może być stosowany jako wkładka do rękawic.
  • Excellent dexterity
  • Highest possible wearer comfort through uvex climazone®
  • High abrasion resistance, high flexibility
  • Silicone-free according to imprint test
Typowe zastosowania to: przemysł motoryzacyjny, budownictwo, browarnictwo / przemysł napojów, przemysł szklarski, konserwacja / serwis i przemysł metalowy.
Certyfikaty: EN 388:2016 (1X4XC)
OEKO-TEX® Standard 100