Drukuj
Rękawice chemoodporne, profastrong NF33, uvex
Dostawca: UVEX
6012201 6012202 6012204 6012203
112-4560EA 32.2 PLN
112-4560 112-4561 112-4563 112-4562
Rękawice chemoodporne, profastrong NF33, uvex
Rękawice
Te gumowe rękawice nitrylowe z bawełnianą wyściółką zapewniają wysoką odporność na oleje, smary, kwasy i rozpuszczalniki.
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Dobra chwytność mokrych powierzchni
  • Anatomiczny kształt
  • Wysoka elastyczność
Idealne do stosowania w przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym, poligrafii, spożywczym oraz w laboratoriach.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością