Drukuj
Rękawice chemoodporne, profapren CF33, uvex
Dostawca: UVEX
6011904 6011903 6011902 6011901 6011905
UVEX6011904EA 382 PLN
UVEX6011904 UVEX6011903 UVEX6011902 UVEX6011901 UVEX6011905
Rękawice chemoodporne, profapren CF33, uvex
Rękawice
Te rękawice z polichloroprenu z lateksem i bawełnianą podszewką zapewniają ochronę przed wieloma zagrożeniami chemicznymi i mechanicznymi.
  • Elastyczne, trwałe
  • Bawełniana podszewka sprawia, że rękawica jest bardziej miękka i wygodniejsza w noszeniu
  • Podszewka pomaga wchłonąć pot
  • Bez silikonu
Ideal for use in the chemical and metal industry, for cleaning and for painting work.
Certyfikaty: EN ISO 374-1:2016 Typ A (AKLMNO), EN 388:2016 (3131X).