Drukuj
Taśmy do etykietowania, SEMADENI
Dostawca: SEMADENI
0352 0162 4339 4340 4335 0353
SEMA0352EA 95.8 PLN
SEMA0352 SEMA0162 SEMA4339 SEMA4340 SEMA4335 SEMA0353
Taśmy do etykietowania, SEMADENI
Taśmy
Labeling tape for glass, plastic, porcelain or metal.
  • Tear resistant
  • Can be easily written on
  • Adhesive strength at low temperature
Length: 66,0 m
Different colours available.
Uwaga: Do not autoclave.