Drukuj
Kolby Erlenmeyera z zakrętką, BELLCO
Dostawca: BELLCO GLASS
2515-02000 2515-04000
BELC2515-02000EA 3570 PLN
BELC2515-02000 BELC2515-04000
Kolby Erlenmeyera z zakrętką, BELLCO
Kolby Kolby Erlenmeyera
Te kolby są wykonane z borokrzemu typu 1, klasy A, z zakrętkami z PP o średnicy 45 mm i pierścieniami wylewowymi.
  • Zapewnia elastyczne, bezpieczne uszczelnienie bez wkładki
  • Ze skalą do odczytania przybliżonych pojemności
  • Idealny do wszystkich celów hodowli komórkowej i przechowywania mediów