Drukuj
Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką, szklane, z zakrętką, BELLCO
Dostawca: BELLCO GLASS
2514-00050 2514-03000 2514-00025 2514-02000
BELC2514-00050EA 6730 PLN
BELC2514-00050 BELC2514-03000 BELC2514-00025 BELC2514-02000
Kolby Erlenmeyera z wąską szyjką, szklane, z zakrętką, BELLCO
Kolby Kolby Erlenmeyera
Kolby te, wykonane ze szkła borokrzemowego typu 1 klasy A, są idealne do przechowywania i mieszania mediów. Długi brzeg z podszewką z gumy fenolowej chroni zawartość kolby przed zanieczyszczeniem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
  • Ze skalą do sprawdzenia przybliżonych pojemności