Drukuj
Kolby hodowlane, DeLong®, BELLCO
Dostawca: BELLCO GLASS
2510-00125 2510-00250 2510-00300 2510-02000 2510-04000 2510-01000 2511-02000 2510-00500
BELC2510-00125EA 3000 PLN
BELC2510-00125 BELC2510-00250 BELC2510-00300 BELC2510-02000 BELC2510-04000 BELC2510-01000 BELC2511-02000 BELC2510-00500
Kolby hodowlane, DeLong®, BELLCO
Kolby Butelki do hodowli
Te kolby hodowlane DeJong® są wykonane ze szkła borokrzemowego typu 1, klasa A.
  • Idealny do uprawy, przechowywania i mieszania kultur tlenowych i beztlenowych
  • Stopniowane do przybliżonych wielkości
  • Bardzo dobra odporność chemiczna i temperaturowa
Informacje do zamówienia: Jednorazowe zamknięcia ze stali nierdzewnej lub KAP-UTS ™ należy zakupić osobno dla kolb bez zamknięć.