Drukuj
Kolby hodowlane Fernbacha, BELLCO
Dostawca: BELLCO GLASS
2551-02800 2552-62280 2552-01800 2552-02800
BELC2551-02800EA 12230 PLN
BELC2551-02800 BELC2552-62280 BELC2552-01800 BELC2552-02800
Kolby hodowlane Fernbacha, BELLCO
Kolby Butelki do hodowli
Te kolby hodowlane Fernbacha są wykonane ze szkła borokrzemowego typu 1, klasa A.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Mają one trójstronne przegrody z odporną na pękanie krawędzią lub potrójną przegrodą, z 45 mm zakrętką z PP i pierścieniem wylewowym. Dla kultur wymagających dużego stosunku powierzchni do objętości.