Drukuj
Kolby hodowlane Fernbacha z szyjką typu DeLong®, BELLCO
Dostawca: BELLCO GLASS
2550-02800 2554-02800 2554-01800 2554-02833
BELC2550-02800EA 6340 PLN
BELC2550-02800 BELC2554-02800 BELC2554-01800 BELC2554-02833
Kolby hodowlane Fernbacha z szyjką typu DeLong®, BELLCO
Kolby Butelki do hodowli
Kolby, wykonane ze szkła borokrzemowego typu 1 klasy A, są przeznaczone do hodowli organizmów wymagających dużego stosunku powierzchni do objętości.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury