Drukuj
Butelki na pożywki, z podziałką, z zakrętką, BELLCO
Dostawca: BELLCO GLASS
5636-00125 5636-00250 5636-00533 5636-38500
BELC5636-00125EA 1070 PLN
BELC5636-00125 BELC5636-00250 BELC5636-00533 BELC5636-38500
Butelki na pożywki, z podziałką, z zakrętką, BELLCO
Butelki i butle Butelki do hodowli
Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego Typ 1, klasa B.
  • Białe podziałki
  • Miejsce znakowania
W zestawie z nietoksyczną 33-430, czarną, fenolową osłoną z czarnej gumy. Duże otwarcie i pochylanie ramion ułatwia odlewanie i czyszczenie.