Drukuj
Kolby wytrząsane z przegrodami i szyjką w stylu DeLong®, BELLCO
Dostawca: BELLCO GLASS
2543-00125 2543-00300 2543-00500 2543-01000 2543-02000 2543-00250 2543-03000 2543-61000 2543-62000 2543-64000 2543-04000 2547-00500 2543-60250 2543-60500 2547-00250 2543-00050
BELC2543-00125EA 4060 PLN
BELC2543-00125 BELC2543-00300 BELC2543-00500 BELC2543-01000 BELC2543-02000 BELC2543-00250 BELC2543-03000 BELC2543-61000 BELC2543-62000 BELC2543-64000 BELC2543-04000 BELC2547-00500 BELC2543-60250 BELC2543-60500 BELC2547-00250 BELC2543-00050
Kolby wytrząsane z przegrodami i szyjką w stylu DeLong®, BELLCO
Kolby Butelki do hodowli
Wykonane ze szkła borokrzemowego klasy A typu 1, te kolby wstrząsowe są podstawowym narzędziem do badań wzrostu tlenowych kultur bakterii i mają ściśle kontrolowane kąty i głębokości przegrody, aby promować optymalne przenoszenie tlenu przy jednoczesnym ograniczeniu tworzenia wirów.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna. Odporność na wysoką temperaturę
Zaprojektowany do użytku z wytrząsarkami orbitalnymi