Drukuj
Kolby do wytrząsania kultur, BELLCO
Dostawca: BELLCO GLASS
2541-00125 2541-00250 2541-01000 2541-02000 2542-00500 2542-01000 2542-02000 2542-00250
BELC2541-00125EA 3970 PLN
BELC2541-00125 BELC2541-00250 BELC2541-01000 BELC2541-02000 BELC2542-00500 BELC2542-01000 BELC2542-02000 BELC2542-00250
Kolby do wytrząsania kultur, BELLCO
Kolby Butelki do hodowli
Kolby, wykonane ze szkła borokrzemowego typu 1 klasy, ze ściśle kontrolowanymi kątami i głębokościami przegrody, aby promować optymalne przenoszenie tlenu przy jednoczesnym ograniczeniu tworzenia wirów.
  • Z obrzeżem odpornym na pękanie, odpornym na odpryski
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność na temperaturę
Zaprojektowany do użytku z wytrząsarkami orbitalnymi