Drukuj
Kolby miarowe, klasa A, PMP, brązowe, plastikowy korek NS, VITLAB
Dostawca: VITLAB
671950 670950 672950 673950 674950 675950 676950
VITL671950EA 248 PLN
VITL671950 VITL670950 VITL672950 VITL673950 VITL674950 VITL675950 VITL676950
Kolby miarowe, klasa A, PMP, brązowe, plastikowy korek NS, VITLAB
Kolby Kolby miarowe
PMP, nieprzezroczysty, z zatyczkami NS, PP.
  • Ze znacznikiem pierścienia indywidualnie skalibrowanym „na wlew”. Z nadrukowanym numerem partii i certyfikatem partii.
  • Naprężenie termiczne do 121 ° C (autoklawowanie) nie przekracza na stałe limitu tolerancji
  • Aby zachować oznaczenia, zalecane jest czyszczenie w temperaturze nie wyższej niż 60 ° C
Absorbujący promieniowanie UV, bardzo przezroczysty. Do przechowywania substancji wrażliwych na światło.
Certyfikaty: Klasa A w nawiązaniu do DIN EN ISO 1042