Drukuj
Zlewki z uchwytem, PP, kolorowe, VITLAB
Dostawca: VITLAB
481943 481944 481945 4811111 481942 4821111 482944 482942 482943 482945
213-3750EA 254 PLN
213-3750 213-3751 213-3752 213-3753 213-3749 VITL4821111 VITL482944 VITL482942 VITL482943 VITL482945
Zlewki z uchwytem, PP, kolorowe, VITLAB
Zlewki
PP, przezroczysty.
  • Możliwość układania w stosy
  • Czyszczenie do max. 60 ° C Zaleca się zachowanie temperatury +60 ° C, aby zachować znaki i napisy
  • Dostępne w różnych kolorach
Idealne do zastosowań spożywczych. Z czytelną nadrukowaną skalą.