Drukuj
Kolby do wytrząsania kultur, z trzema przegrodami, BELLCO
Dostawca: BELLCO GLASS
2540-00125 2540-00250 2540-00300 2540-00500 2540-01000 2540-02000
BELC2540-00125EA 4580 PLN
BELC2540-00125 BELC2540-00250 BELC2540-00300 BELC2540-00500 BELC2540-01000 BELC2540-02000
Kolby do wytrząsania kultur, z trzema przegrodami, BELLCO
Kolby Butelki do hodowli
Kolby, wykonane ze szkła borokrzemowego klasy 1 typu A, z szyjką w stylu DeLong®, te kolby do wytrząsania są podstawowym narzędziem do wstępnej fermentacji i badań wzrostu bakterii.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna Odporność na wysoką temperaturę Minimalna rozszerzalność cieplna dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury