Drukuj
Kolorymetr wieloparametrowy, przenośny, Spectroquant® Move 100, MERCK
Dostawca: Merck
Spectroquant®
1.73632.0001EA 5920 PLN
1.73632.0001
Kolorymetr wieloparametrowy, przenośny, Spectroquant® Move 100, MERCK
Kolorymetry Kalorymetry wieloparametrowe
Poręczny aparat zaprojektowany do szybkiej analizy także w terenie.
  • Ponad 100 zaprogramowanych analiz wysokiej jakości, które pokrywają wszystkie ważne metodyki w codziennej analizie
  • Dokładność +/- 1 nm, standardowe filtry Δλ =5
  • Kwaso- i zasadoodporna folia dotykowa z sygnalizacją dzwiękową
  • Funkcja automatycznego wyłączania po 20 minutach bezczynności
  • Osiem opcji językowych