Drukuj
Kanistry na pipety, płaskie dno
Dostawca: BELLCO GLASS
1290-00250 1290-38250 1290-38430 1290-00300
BELC1290-00250EA 1360 PLN
BELC1290-00250 BELC1290-38250 BELC1290-38430 BELC1290-00300
Kanistry na pipety, płaskie dno
Słoje, naczynia i pojemniki Pojemniki na pipety
Glass pipette canisters constructed of borosilicate glass.
  • With flat bottom
  • All components will withstand repeated dry or steam heat sterilization
  • Bottom silicone pad prevents chipping of pipette tips