Drukuj
Pipety serologiczne, do zatkania bawełną, Bellco
Dostawca: BELLCO GLASS
1210-02010 1210-05010 1210-10010 1210-25010 1210-50020
BELC1210-02010EA 2510 PLN
BELC1210-02010 BELC1210-05010 BELC1210-10010 BELC1210-25010 BELC1210-50020
Pipety serologiczne, do zatkania bawełną, Bellco
Pipety Pipety serologiczne
These serological pipettes are manufactured from type 1 class B borosilicate glass.
  • Constructed top for cotton plugging (supplied without cotton)
  • Calibrated to tip
  • Tempered tip; to deliver, blow-out