Wielofunkcyjna wytrząsarka z możliwością inkubowania łączy wytrząsanie pionowe, horyzontalne i inkubację w jednym kompaktowym urządzeniu. Specjalnie zaprojektowane kanały znajdujące się w obudowie, zapobiegają przedostaniu się cieczy do wnętrza urządzenia. Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia elektroniczną regulację kąta nachylenia, co pozwala użytkownikowi na łatwe dostosowanie kąta od 0 do 20° podczas pracy urządzenia. Regulator temperatury PID pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury od temperatury otoczenia +5 do 65 °C.
- Elektroniczna regulacja nachylenia od 0 do 20 °C podczas pracy urządzenia
- Wyświetlacz LED temperatury, prędkości, kąta nachylenia i czasu jednocześnie
- Timer od 1 sek do 160 h, z dźwiękowym alarmem informującym o zakończeniu pracy
- Może być używana w temperaturze 5 do 40 °C (maks. wilgotność względna 80%, ) w chłodniach, inkubatorach CO₂
Łatwe w obsłudze elementy sterujące pozwalają użytkownikom dostosować temperaturę z dokładnością do 1 °C . Precyzyjna kontrola prędkości zapewnia płynny ruch falowy do 1 min⁻¹. Dotykowy panel sterujący z czytelnym wyświetlaczem LED temperatury, prędkości, kąta nachylenia i czasu pozwala użytkownikowi wyświetlić wszystkie parametry jednocześnie. Urządzenie zapewnia powtarzalne i dokładne wyniki. Dioda ostrzegawcza zapala się gdy temperatura powietrza w komorze przekroczy 40 °C i gaśnie gdy temperatura spadnie poniżej 40 °C.
Pokrywa z poliwęglanu umożliwia stałą obserwację próbek bez konieczności jej otwierania. Wyświetlacz czasu pracy wraz z programowaniem. Pamięć ostatnich ustawień, nawet po awarii zasilania. Zabezpieczenie przed przeciążeniem - sygnał dźwiękowy i wizualny. Funkcja powolnego zwiększania prędkości do zadanej wartości, w celu uniknięcia rozpryskiwania zawartości naczyń. Urządzenie jest idealne do hodowli komórek, do procesu hybrydyzacji i do technik blottingu.
Informacje do zamówienia: Dostarczana bez akcesoriów. Mat? nale?y zamówi? oddzielnie.
Uwaga: * Uwaga: Maksymalna prędkość/kąt nachylenia może się zmienić w przypadku pełnego lub nierównomiernego obciążenia
** Środek platformy