Drukuj
VWR®, Młyn kulowy
Dostawca: VWR
VWR®
412-0167EA 26100 PLN
412-0167
VWR®, Młyn kulowy
Homogenizatory Homogenizatory stacjonarne
Młyn kulowy do rozdrabniania małych objętości próbek. Może być użyty do wytrząsania/mieszania mikroprobówek i mikropłytek. Szeroki zakres zastosowań w różnych dziedzinach nauki, od geologii do biotechnologii.
  • Łatwy w użyciu - pokrętło i klawiatura do kontroli częstotliwości i czasu
  • Łatwy w utrzymaniu - bezszczotkowy silnik
  • Duży wybór naczyń mielących i uchwytów dopasowanych do wielu wymagań
Grinding time setting - 5 s to 60 min
Vibrational frequency: 3 to 30 Hz