Drukuj
Kaski ochronne ze wskaźnikiem UV, Peltor™ G3000
Dostawca: 3M
G30NUW G30NUB G30NUG G30NUO G30NUR G30NUY G30NUV G30CUY G30CUB G30CUR G30CUW
111-1497EA 219 PLN
111-1497 111-1492 111-1493 111-1494 111-1495 111-1498 111-1496 111-1491 111-1488 111-1489 111-1490
Kaski ochronne ze wskaźnikiem UV, Peltor™ G3000
Ochrona głowy Kaski ochronne
Kask G3000 wykonany jest z tworzywa ABS o podwyższonej odporności na działanie promieniowania UV i został zaprojektowany w ścisłej współpracy z pracownikami przemysłu oraz leśnictwa. Jest przeznaczony do użytku w trudnych warunkach wymagających skutecznej ochrony, doskonałej wentylacji i maksymalnego pola widzenia.
  • Peltor™ Uvicator™ sensor disc tells you when it is time to replace the helmet
  • Softly rounded design, which helps avoid helmet parts snagging on branches, for example
  • Lining can be rotated to allow the helmet to be worn back to front when working in tight spaces
  • Model with ratchet headband allows easier and quicker adjustment
  • Short brim gives a broader field of view
  • Flat surface for printing a logo or company name
Rozmiar: 530-620 mm (ze śrubą); 540 - 620 mm (bez zapadki)
EN 397, low temperature, –30°C, and molten metal
Certyfikaty: EN 397, low temperature, –30 °C, and molten metal