Drukuj
VWR® USC, Myjka ultradźwiękowa
Dostawca: VWR
VWR®
142-0083EA 2399 PLN
142-0083 142-0084 142-0085 142-0086 142-0087 142-0088 142-0100 142-0089 142-0101 142-0102 142-0103 142-0104 142-0105 142-0106 142-0107 142-0108 142-0109 142-0090 142-0091 142-0092 142-0093 142-0094 142-0095 142-0096 142-0097 142-0098 142-0099 142-0110
VWR® USC, Myjka ultradźwiękowa
Łaźnie ultradźwiękowe
Czyszczenie za pomocą ultradźwięków jest jedną z najskuteczniejszych metod usuwania zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc i nieregularnych powierzchni.
  • Wysokowydajny ceramiczny przetwornik ultradźwiękowy PZT
  • Jednorodny rozkład ultradźwięków w zbiorniku
  • Niższy poziom hałasu dzięki wyższej częstotliwości
  • Funkcja grzania z zabezpieczeniem przed pracą na sucho
  • Termostat regulowany w zakresie do 80 °C
  • Zbiornik ze stali nierdzewnej
The physical property of imploding vacuum bubbles causes tiny air bubbles to form in the cleaning fluid, which generate up to 1000 bar and 5000 °C when the forces implode and penetrate all small cavities. Combined with a cleaning agent geared to the type of contamination and the material to be cleaned, it is possible, through the cavitation forming on the part to be cleaned without any additional manual workload, to remove residues like oil carbon, incrustations, grease, oils, oxidation, paints, dust, rust and limescale quickly in a way that protects the material and does not leave behind any residual matter.
Myjka ultradźwiękowa USC T: Te modele posiadają cyfrowy minutnik od 1 do 99 minut ustawiany co 1 minutę.
Myjki ultradźwiękowe USC TH: Z minutnikiem cyfrowym i grzaniem w zakresie do 80 °C, wspomagającym efekt czyszczenia. Wyposażone w żółtą diodę LED, która gaśnie po osiągnięciu ustawionej temperatury.
Myjka ultradźwiękowa USC THD i THD/HF (o wysokich częstotliwościach): Te modele posiadają cyfrowy panel sterowania z klawiaturą w celu łatwego wprowadzania parametrów pracy. Cechy charakterystyczne serii D:
Cyfrowe ustawianie czasu w zakresie od 1 do 99 minut lub praca ciągła
Cyfrowy wyświetlacz temperatury w zakresie do 80 °C
Zabezpieczenie przed pracą na sucho
Regulowane natężenie ultradźwięków w zakresie od 10 do 100%
Stabilizacja zadanej mocy niezależnej od poziomu płynu i temperatury
Funkcja odgazowania
Dodatkowe informacje: Dostawa obejmuje łaźnię, przewód zasilający, odpowiednie adaptery i instrukcję. Pokrywy i kosze należy zamawiać oddzielnie.
Uwaga: Należy pamiętać, że modele USC 900, 1200, 1700, 2100 i 2600 są wyposażone w zawór spustowy ze stali nierdzewnej, który ułatwia opróżnianie wanny.