Drukuj
Sorbent granulowany, uniwersalny, drobnozłaźnisty
Dostawca: asecos
14394 18165
MSGA14394EA 173 PLN
MSGA14394 MSGA18165
Sorbent granulowany, uniwersalny, drobnozłaźnisty
Materiały do kontroli wycieków
Sorbent granulowany, drobnoziarnisty, do usuwania oleju, zasad, smarów, paliw silnikowych, lakierów.
  • Przetestowany i zatwierdzony do użytku w obszarach publicznych
  • Grubość ziarna 0,3 - 0,7 mm
  • Zdolność sorpcyjna 10 kg to 11 litrów oleju opałowego
  • Wypełnia najmniejszych otwory
  • Przeznaczony do miejsc, gdzie wymagana jest minimalna ilość odpadów i maksymalna absorpcja