Drukuj
Sorbent granulowany, uniwersalny, drobnozłaźnisty
Dostawca: asecos
9906 18453
MSGA9906EA 254 PLN
MSGA9906 MSGA18453
Sorbent granulowany, uniwersalny, drobnozłaźnisty
Materiały do kontroli wycieków
Drobnoziarnisty granulat absorpcyjny do olejów, ługów, smarów, paliw silnikowych, lakierów oficjalnie przebadany i dopuszczony do stosowania na powierzchniach komunikacyjnych.
  • Przeznaczony do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku
  • Grubość ziarna - 0,5 - 1 mm, zalecany do miejsc, gdzie zalecana jest szybka absorpcja
  • Zdolność sorpcyjna 20 kg to 18 litrów oleju opałowego
  • Wypełnia drobne otwory
Highly recommended where a large contact with the surface and a quick absorption is needed.