Drukuj
Saszetki sorbcyjne
Dostawca: asecos
9910 9916
MSGA9910EA 800 PLN
MSGA9910 MSGA9916
Saszetki sorbcyjne
Materiały do kontroli wycieków
Specjalne poduszki do bezpiecznego wchłaniania kwasów, zasad, agresywnych chemikaliów i olejów.