Drukuj
Rolki sorbcyjne na substancj chemiczne
Dostawca: asecos
11319 9913
MSGA11319EA 1480 PLN
MSGA11319 MSGA9913
Rolki sorbcyjne na substancj chemiczne
Materiały do kontroli wycieków
Perforowane maty w rolkach, na bezpiecznej absorpcji kwasów, zasad, agresywnych substancji chemicznych i olejów.