Drukuj
Saszetki sorbcyjne, uniwersalne
Dostawca: asecos
9943 9944
MSGA9943EA 652 PLN
MSGA9943 MSGA9944
Saszetki sorbcyjne, uniwersalne
Materiały do kontroli wycieków
Poduszki uniwersalne do bezpiecznej absorpcji oleju, wody, płynów chłodzących i nieagresywnych chemikaliów.
  • Optymalne dla trudno dostępnych miejsc
  • Wydajność do 16 razy z własnym ciężarem
  • Wysoka odporność na ścieranie