Drukuj
Węże uniwersalne
Dostawca: asecos
11347 9954
MSGA11347EA 677 PLN
MSGA11347 MSGA9954
Węże uniwersalne
Materiały do kontroli wycieków
Węże uniwersalne do bezpiecznej absorpcji oleju, wody, płynów chłodzących i nie agresywnych substancji chemicznych.
  • Idealny do ograniczania i pochłaniania większych wycieków
  • Optymalne do długotrwałego stosowania
  • Wydajność do 16 razy z własnym ciężarem
  • Wysoka odporność na ścieranie
For containment and absorption of larger leaks.