Drukuj
Maty uniwersalne do rozlewów
Dostawca: asecos
11326 9951
MSGA11326EA 844 PLN
MSGA11326 MSGA9951
Maty uniwersalne do rozlewów
Materiały do kontroli wycieków
Uniwersalne maty do bezpiecznej absorpcji oleju, wody, płynów chłodzących i nie agresywnych substancji chemicznych.
  • Chłonność - wydajność do 16 razy z własnym ciężarem
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Perforowane - łatwe pobieranie odpowiedniej ilości sorbentu